Learn More
1,2-Diméthylisothiourée-HI, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1,2-Dimethylisothiourea-HI |
| CAS | 41306-45-0 |
| Formule moléculaire | C3H8N2S.HI |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 1,2-Dimethylisothiourea Hydriodate |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H8N2S.HI/c1-5-3(4)6-2;/h1-2H3,(H2,4,5);1H |
| SMILES | I.CNC(=N)SC |
| Nom IUPAC | N-metilcarbamimidotioato de metilo; yoduro de hidrógeno |
| Poids moléculaire (g/mol) | 232.08 |
| Poids de la formule | 231.9531 |