Learn More
1,2-Diméthylnaphtalène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312267
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11312267 250 mg 250mg
11302267 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312267 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09774.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 573-98-8 | C12H12 | 156.228 g/mol
1,2-Dimethylnaphthalene is suitable reagent used to investigate the secondary organic aerosol (SOA) production via gas-phase photooxidation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2-diméthylnaphtalène est un réactif approprié pour étudier la production d’aérosols organiques secondaires (SOA) par photooxydation en phase gazeuse.
Solubilité
Difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Stocker au frais et au sec Incompatible avec les agents oxydants forts. Assurer la ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 573-98-8
Formule moléculaire C12H12
Poids moléculaire (g/mol) 156.228
Numéro MDL MFCD00004035
Clé InChI QNLZIZAQLLYXTC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylnaphthalene, naphthalene, dimethyl, naphthalene, 1,2-dimethyl, 1,2-dimethyl naphthalene, unii-23t7o135bd, 1,2-dmn, 1,2-dimethyl-naphthalene, dsstox_cid_5130, dsstox_rid_77675, dsstox_gsid_25130
CID PubChem 11317
ChEBI CHEBI:34052
Nom IUPAC 1,2-diméthylnaphtalène
SMILES CC1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dimethylnaphthalene
Densité 1.013
Point d’ébullition 266°C to 267°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.616
Quantité 250 mg
Beilstein 2039376
Informations sur la solubilité Difficult to mix in water.
Poids de la formule 156.23
Pourcentage de pureté 98%