Learn More
1,2-diméthylpipérazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2-Dimethylpiperazine |
| CAS | 25057-77-6 |
| Formule moléculaire | C6 H14 N2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1,2-Dimethyl-piperazine |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H14N2/c1-6-5-7-3-4-8(6)2/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1CNCCN1C |
| Nom IUPAC | 1,2-diméthylpipérazine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 114.19 |
| Poids de la formule | 114.1157 |