Learn More
Abcam 1,2-Dimyristoyl-sn-glycéro-3-phosphorylcholine (DMPC), phosphatidylcholine
Code produit 32112413 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32112413 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32112413 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab143946250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
MW 677,9 Da, pureté >98 %. Phosphatidylcholine contenant des groupes myristoyl. Pour une utilisation dans les études sur les bicouches lipidiques et dans les systèmes biologiques.
MW 677,9 Da, pureté >98 %. Phosphatidylcholine contenant des groupes myristoyl. Pour une utilisation dans les études sur les bicouches lipidiques et dans les systèmes biologiques.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte