Learn More
1,2-Dioléoyl-sn-glycéro-3-phosphocholine, TRC
Code produit 30388490
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30388490 250 mg
30382329 500 mg
30386389 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30388490 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD493605250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4235-95-4
Formule moléculaire C44H84NO8P
Poids moléculaire (g/mol) 786.11
Synonyme 3,5,9-Trioxa-4-phosphaheptacos-18-en-1-aminium, 4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]-, hydroxide,inner salt, 4-oxide, [R-(Z,Z)]-, 3,5,9-Trioxa-4-phosphaheptacos-18-en-1-aminium, 4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[[(9Z)-1-oxo-9-octadecenyl]oxy]-,inner salt, 4-oxide, (7R,18Z)- (9CI), Choline phosphate, 3-ester with L-1,2-diolein (6CI), Choline, hydroxide, dihydrogen phosphate, inner salt, ester withL-1,2-diolein (8CI), Olein, 1,2-di-, L-, dihydrogen phosphate, monoester with choline hydroxide (8CI), 1,2-Dioleoyl-3-sn-phosphatidylcholine, 1,2-Dioleoyl-L-a-lecithin, 1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine, 1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine, 1,2-Dioleoyl-sn-phosphatidylcholine, 3,5,9-Trioxa-4-phosphaheptacos-18-en-1-aminium, 4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]-, inner salt, 4-oxide, [R-(Z,Z)]-, DOPC, Dioleoyl L-a-lecithin, Dioleoyl-3-sn-phosphatidylcholine, Dioleoyl-L-a-glycerophosphocholine, Dioleoyl-L-a-glycerophosphorylcholine, Dioleoyl-L-a-phosphatidylcholine, Dioleoylphosphatidylcholine, L-Dioleoyl lecithin, L-a-Di(cis-9-octadecanoyl) lecithin, L-a-Dioleoyl phosphatidylcholine, L-a-Dioleoyllecithin, L-a-Dioleylphosphatidylcholine, PDD 111, sn-3-Dioleoyllecithin
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C44H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,42H,6-19,24-41H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t42-/m1/s1
Poids de la formule 785.5935
Pourcentage de pureté >95%