Learn More
1,2-Dipalmitoyl-rac-glycéro-3-phosphoéthanolamine, TRC
Code produit 30388758
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30388758 50 mg
30388210 500 mg
30376103 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30388758 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD48682050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5681-36-7
Formule moléculaire C37H74NO8P
Poids moléculaire (g/mol) 691.96
Synonyme 1-[[[(2-aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl Ester Hexadecanoic Acid, (±)-1-[[[(2-aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl Ester Hexadecanoic Acid, DL-1,2-di-Palmitin 2-Aminoethyl Hydrogen Phosphate, dl-1,2-di-Palmitin Phosphate 2-Aminoethyl Ester, 1,2-Dipalmitoyl-3-DL-glycerylphosphorylethanolamine, 1,2-Dipalmitoyl-DL-3-glycerophosphatidylethanolamine, 1,2-Dipalmitoyl-DL-phosphatidylethanolamine, 1,2-Dipalmitoyl-rac-glycerophosphoethanolamine, 1,2-Dipalmitoylphosphatidylethanolamine, DL-Dipalmitoylphosphatidylethanolamine, DL-α-Cephalin dipalmitate, DL-α-Dipalmitoylphosphatidylethanolamine, DPPE, Dipalmitoyl cephalin, Dipalmitoylphosphatidylethanolamine, α-Cephalin, β,γ-dipalmitoyl-, β,γ-Dipalmitoyl-DL-α-cephalin
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)(O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dipalmitoyl-rac-glycero-3-phosphoethanolamine
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C37H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(39)43-33-35(34-45-47(41,42)44-32-31-38)46-37(40)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35H,3-34,38H2,1-2H3,(H,41,42)