Learn More
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycéro-3-phosphocholine (palmitate de colfoscéril), TRC
Code produit 30367708
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30367708 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30367708 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC6405002.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (Colfosceril Palmitate)
CAS 63-89-8
Formule moléculaire C40H80NO8P
Quantité 2.5 g
Synonyme (7R)-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[(1-oxohexadecyl)oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphapentacosan-1-aminium Inner Salt 4-Oxide, 1,2-Bis(hexadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-Bis(palmitoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, L-1,2-Dipalmitoylphosphatidyl-choline, L-DPPC, L-Dipalmitoyl Lecithin, L-alpha-1,2-Dipalmitoyl Lecithin, L-alpha-DPPC, L-alpha-Dipalmitoylecithin, L-alpha-Dipalmitoyllecithin, L-alpha-Dipalmitoylphosphatidylcholine, L-alpha-Lecithin, L-beta,gamma-Dipalmitoyl-alpha-lecithin, L-beta,gamma-Dipalmitoyl-alpha-phosphatidylcholine, L-beta,gamma-Dipalmitoylphosphatidylcholine
Formule InChI InChI=1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3/t38-/m1/s1
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Nom IUPAC Phosphate de 2-(triméthylazaniumyl)éthyle de [(2R)-2,3-di(hexadécanoyloxy)propyl]
Poids moléculaire (g/mol) 734.04
Poids de la formule 733.5622