Learn More
1,2-diphénylcyclopropane, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352736
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11352736 2 g 2g
11362736 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352736 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08833.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 29881-14-9 | C15H14 | 194.277 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29881-14-9
Formule moléculaire C15H14
Poids moléculaire (g/mol) 194.277
Numéro MDL MFCD00040875
Clé InChI ZSIYTDQNAOYUNE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-diphenylcyclopropane, 2-phenylcyclopropyl benzene, 1,2-diphenylcyclopropane, cis + trans, benzene, 1,1'-1,2-cyclopropanediyl bis, 1,2-diphenylcyclopropane, trans, acmc-1cckp, trans-1,1'-1,2-cyclopropanediyl bisbenzene, benzene, 1,1'-1,2-cyclopropanediyl bis-, cis, 2-phenylcyclopropyl benzene #, benzene,1,1'-1,2-cyclopropanediyl bis
CID PubChem 70824
Nom IUPAC (2-phénylcyclopropyl)benzène
SMILES C1C(C1C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Diphenylcyclopropane
Note relative au nom Cis + Trans
Densité 1.02
Point d’ébullition 175°C to 177°C (14 mmHg)
Indice de réfraction 1.595
Quantité 2 g
Beilstein 2043299
Poids de la formule 194.28
Pourcentage de pureté 97%