Learn More
1,2-diphényléthane, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11477556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11477556 500 g 500g
11457556 25 g 25g
11467556 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11477556 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14617.36
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 103-29-7 | C14H14 | 182.27 g/mol
1,2-Diphenylethane is used as solvent for nitro fibre and in synthesis of other organic chemical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2-diphényléthane est utilisé comme solvant pour la fibre de nitro et dans la synthèse d’autres produits chimiques organiques.
Solubilité
Soluble dans l’éther, le chloroforme
Remarques
Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-29-7
Formule moléculaire C14H14
Poids moléculaire (g/mol) 182.27
Numéro MDL MFCD00004796
Clé InChI QWUWMCYKGHVNAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-diphenylethane, bibenzyl, dibenzyl, s-diphenylethane, 2-phenylethyl benzene, 1,2-dihydrostilbene, dibenzil, sym-diphenylethane, dihydrostilbene, benzene, 1,1'-1,2-ethanediyl bis
CID PubChem 7647
ChEBI CHEBI:34047
Nom IUPAC 2-Phényléthylbenzène
SMILES C(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Diphenylethane
Point de fusion 50°C to 53°C
Densité 1.013
Point d’ébullition 284°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 500 g
Beilstein 508068
Merck Index 14,1198
Informations sur la solubilité Soluble in ether, chloroform
Poids de la formule 182.27
Pourcentage de pureté ≥98%