Learn More
1,2-Diphényléthane, TRC
Code produit 30379679
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30379679 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30379679 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4934335G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Diphenylethane
CAS 103-29-7
Formule moléculaire C14 H14
Quantité 5 g
Synonyme Benzene, 1,1'-(1,2-ethanediyl)bis-, Bibenzyl (8CI), 1,1'-(1,2-Ethanediyl)bis[benzene], (2-Phenylethyl)benzene, 1,2-Dihydrostilbene, 1,2-Diphenylethane, Dibenzil, Dibenzyl, Dihydrostilbene, Ethane, 1,2-diphenyl-, Ethylenebis[benzene], NSC 30686, NSC 8789, sym-Diphenylethane, Bibenzyl, Dibenzyl, Dihydrostilbene
Formule InChI InChI=1S/C14H14/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMILES C(Cc1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC 2-phényléthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 182.26
Poids de la formule 182.1096