Learn More
1,2-Diphényléthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2-Diphenylethanol |
| CAS | 614-29-9 |
| Formule moléculaire | C14 H14 O |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Benzeneethanol, α-phenyl-, Ethanol, 1,2-diphenyl- (6CI,7CI,8CI), α-Phenylbenzeneethanol, (±)-1,2-Diphenylethanol, 1,2-Diphenyl-1-hydroxyethane, 1,2-Diphenylethanol, Benzylphenylcarbinol, NSC 227194, NSC 39, α-Hydroxydibenzyl |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H14O/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14-15H,11H2 |
| SMILES | OC(Cc1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 1,2-diphényléthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 198.26 |
| Poids de la formule | 198.1045 |