Learn More
1,2-Distearoyl-sn-glycéro-3-phospho-rac-(1-glycérol) Sel de sodium, TRC
Code produit 30381909
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30381909 100 mg
30378764 10 mg
30381699 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30381909 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD493585100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 200880-42-8
Formule moléculaire C42H82NaO10P
Poids moléculaire (g/mol) 801.06
Synonyme Octadecanoic Acid (1R)-1-[[[(2,3-Dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl Ester Monosodium Salt, 1,2-Dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1'-rac-glycerol) Monosodium Salt
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC(O)CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) Sodium Salt
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C42H83O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h39-40,43-44H,3-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/t39?,40-;/m1./s1
Poids de la formule 800.5543
Pourcentage de pureté >95%