Learn More
1,2-Distearoyl-sn-glycéro-3-phosphoéthanolamine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C41H82NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h39H,3-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/t39-/m1/s1 |
| Poids de la formule | 747.5778 |