Learn More
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylethanolamine, MedChemExpress
Code produit 16495476
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16495476 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16495476 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY112530
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
MedChemExpress 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylethanolamine (DSPE) is a phosphoethanolamine (PE) lipid that can be used in the synthesis of liposomes.
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylethanolamine (DSPE) is a phosphoethanolamine (PE) lipid that can be used in the synthesis of liposomes.
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylethanolamine
CAS 1069-79-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C41H82NO8P
Quantité 100 mg
Synonyme DSPE
Informations sur la solubilité H2O : 1 mg/mL (1.34 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic;adjust pH to 5 with HCl) (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O[C@@H](COP(OCCN)(O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 748.07
Poids de la formule 748.07
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism