Learn More
1,2-Époxy-3,3,3-trifluoropropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332317
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11332317 5 g 5g
11322317 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332317 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09869.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 359-41-1 | C3H3F3O | 112.051 g/mol
1,2-Epoxy-3,3,3-trifluoropropane is used for the synthesis of trifluorolactic acid. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2-époxy-3,3,3-trifluoropropane est utilisé pour la synthèse de l’acide trifluorolactique. C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Non miscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Protéger de l’humidité et de l’eau. Incompatible avec la chaleur, les agents oxydants et l’eau. Conserver à l’abri de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 359-41-1
Formule moléculaire C3H3F3O
Poids moléculaire (g/mol) 112.051
Numéro MDL MFCD00041506
Clé InChI AQZRARFZZMGLHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1,1-trifluoro-2,3-epoxypropane, 2-trifluoromethyl oxirane, 3,3,3-trifluoro-1,2-epoxypropane, 1,2-epoxy-3,3,3-trifluoropropane, oxirane, trifluoromethyl, 3,3,3-trifluoropropane epoxide, pubchem20840, trifluoromethyl oxirane, acmc-20apk3
CID PubChem 520769
Nom IUPAC 2-(trifluorométhyl)oxirane
SMILES C1C(O1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Epoxy-3,3,3-trifluoropropane
Densité 1.3
Point d’ébullition 38°C to 40°C
Point d’éclair −40°C (−40°F)
Indice de réfraction 1.297
Quantité 5 g
Numéro UN UN1992
Beilstein 103730
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible with water.
Poids de la formule 112.05
Pourcentage de pureté 98%