Learn More
1,2-Époxy-3-MÉTHYLBUTANE, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11364176
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11364176 5 g 5g
11354176 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11364176 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19291.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1438-14-8 | C5H10O | 86.134 g/mol
1,2-Epoxy-3-methylbutane is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,2-Epoxy-3-methylbutane est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Stockez-le dans un endroit frais. Stocker sous un gaz inerte. Il est sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1438-14-8
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.134
Numéro MDL MFCD02683501
Clé InChI REYZXWIIUPKFTI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-isopropyloxirane, 1,2-epoxy-3-methylbutane, isopropyloxirane, oxirane, 1-methylethyl, butane, 1,2-epoxy-3-methyl, 2-propan-2-yl oxirane, oxirane,2-1-methylethyl, 1-methylethyl-oxirane, isopropylethylene oxide, acmc-1asns
CID PubChem 102618
Nom IUPAC 2-propan-2-yloxirane
SMILES CC(C)C1CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Epoxy-3-methylbutane
Densité 0.815
Point d’ébullition 72°C to 75°C
Point d’éclair −12°C (10°F)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.3915
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 102418
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 86.13
Pourcentage de pureté ≥98%