Learn More
1,2-Époxy-7-octène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11337106 25 g 25g
11327106 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11337106 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07033.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.68€
    112.65€ / 25g
    Économisez 24.03€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 19600-63-6 | C8H14O | 126.199 g/mol
1,2-Epoxy-7-octene is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2-époxy-7-octène est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19600-63-6
Formule moléculaire C8H14O
Poids moléculaire (g/mol) 126.199
Numéro MDL MFCD00005156
Clé InChI UKTHULMXFLCNAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-epoxy-7-octene, oxirane, 5-hexenyl, 5-hexenyloxirane, 7,8-epoxyoctene, ccris 3749, 2-hex-5-en-1-yl oxirane, oxirane, 5-hexenyl-, s, 2-hex-5-en-yloxirane, 2-5-hexenyl oxirane, acmc-20ap64
CID PubChem 29678
Nom IUPAC 2-hexa-5-ényloxirane
SMILES C=CCCCCC1CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Epoxy-7-octene
Densité 0.85
Point d’ébullition 167°C
Point d’éclair 38°C (100°F)
Indice de réfraction 1.435
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1305290
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 126.2
Pourcentage de pureté 97%