Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1, 2-Epoxy-7-octene |
| Note relative au nom | 97% |
| % min. CAS | 96.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.8500g/mL |
| Point d’éclair | 38°C |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1,2-Epoxy-7-octene
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.