Learn More
1,2-époxy-7-octène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2-Epoxy-7-octene |
| CAS | 19600-63-6 |
| Formule moléculaire | C8H14O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-(5-Hexen-1-yl)oxirane, (5-Hexen-1-yl)oxirane, (±)-1,2-Epoxyoct-7-ene, (±)-5-Hexenyloxirane, 1,2-Epoxy-7-octene, 5-Hexenyloxirane, 7,8-Epoxy-1-octeneω-Hexenyl Oxirane |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-8-7-9-8/h2,8H,1,3-7H2 |
| SMILES | C=CCCCCC1CO1 |
| Nom IUPAC | 2-hex-5-enyloxirane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 126.2 |
| Poids de la formule | 126.1045 |