Learn More
1,2-Époxy-9-décène, TRC
Code produit 30387218
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30387218 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30387218 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE589298500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Epoxy-9-decene
CAS 85721-25-1
Formule moléculaire C10H18O
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-9-11-10/h2,10H,1,3-9H2
SMILES C=CCCCCCCC1CO1
Nom IUPAC 2-oct-7-enyloxirane
Poids moléculaire (g/mol) 154.24
Poids de la formule 154.1358