Learn More
1,2-Époxy-9-décène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2-Epoxy-9-decene |
| CAS | 85721-25-1 |
| Formule moléculaire | C10H18O |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-9-11-10/h2,10H,1,3-9H2 |
| SMILES | C=CCCCCCCC1CO1 |
| Nom IUPAC | 2-oct-7-enyloxirane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.24 |
| Poids de la formule | 154.1358 |