Learn More
1,2-époxyhexane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10187803 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10187803 100 mL Flacon en verre 100mL
10192351 5 mL Flacon en verre 5mL
10419062 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10187803 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 335551000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1436-34-6 | C6H12O | 100.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1436-34-6
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Numéro MDL MFCD00005154
Clé InChI WHNBDXQTMPYBAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-epoxyhexane, butyloxirane, oxirane, butyl, 1-hexene oxide, 1-hexene epoxide, 1,2-hexene oxide, epoxy-n-hexane, hexylene oxide, hexane, 1,2-epoxy, hexene, monooxide
CID PubChem 15036
Nom IUPAC 2-butylxirane
SMILES CCCCC1CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Epoxyhexane
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.8300g/mL
Point d’ébullition 118°C to 120°C
Point d’éclair 15°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4040 to 1.407
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.83
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide