Learn More
1,2-Epoxyoctadécane, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11381987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11381987 100 g 100g
11371987 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11381987 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07622.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7390-81-0 | C18H36O | 268.485 g/mol
1,2-Epoxyoctadecane can be used to produce octadecane-1,2-diol at heating. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘1,2-epoxyoctadécane peut être utilisé pour produire de lʼoctadécane-1,2-diol au moment du chauffage. Il est utilisé dans les champs agrochimiques, pharmaceutiques et de colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Protéger de l’humidité. Conserver à l’écart des matériaux incompatibles tels que les agents oxydants. Sensible à lʼhumidité. Incompatible avec les acides forts, les peroxydes, les caustiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7390-81-0
Formule moléculaire C18H36O
Poids moléculaire (g/mol) 268.485
Numéro MDL MFCD00005152
Clé InChI QBJWYMFTMJFGOL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-epoxyoctadecane, hexadecyloxirane, oxirane, hexadecyl, octadecane, epoxy, 1,2-octadecylene oxide, ccris 2619, oxirane, 2-hexadecyl, #, 1,2-epoxy octadecane, acmc-209osu
CID PubChem 23872
Nom IUPAC 2-hexadécyloxirane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC1CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Epoxyoctadecane
Point de fusion 30°C to 35°C
Point d’ébullition 146°C to 148°C (1 mmHg)
Point d’éclair 176°C (348°F)
Quantité 100 g
Beilstein 115434
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 268.49
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique