Learn More
1,2-Epoxyoctane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11456984
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11456984 25 g 25g
11466984 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11456984 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B21463.14
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2984-50-1 | C8H16O | 128.22 g/mol
It is employed as an intermediate for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle est utilisée comme intermédiaire pour la synthèse organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’eau/de l’humidité, de la chaleur et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2984-50-1
Formule moléculaire C8H16O
Poids moléculaire (g/mol) 128.22
Numéro MDL MFCD00005157
Clé InChI NJWSNNWLBMSXQR-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1,2-epoxyoctane, hexyloxirane, 1-octene oxide, octylene epoxide, oxirane, hexyl, 1-octene epoxide, octane 1,2-oxide, octene-1,2-oxide, 1,2-epoxy-n-octane, n-octene-1,2-oxide
CID PubChem 18126
Nom IUPAC 2-hexyloxirane
SMILES CCCCCCC1CO1
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,2-Epoxyoctane
Densité 0.838
Point d’ébullition 167°C
Point d’éclair 37°C (98°F)
Indice de réfraction 1.42
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 79912
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 128.22
Pourcentage de pureté 97%