Learn More
1,2-Époxypentane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2-Epoxypentane |
| CAS | 1003-14-1 |
| Formule moléculaire | C5H10O |
| Quantité | 2.5 mL |
| Synonyme | 2-Propyloxirane, 1-Pentene oxide, NSC 46349, Pentene 1,2-oxide, Propylethylene oxide, Propyloxirane, n-Propyloxirane |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10O/c1-2-3-5-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCCC1CO1 |
| Nom IUPAC | 2-propyloxirane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 86.13 |
| Poids de la formule | 86.0732 |