Learn More
1,2-éthane-d4-dithiol, CDN
Code produit 30325283
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
0.5 g
Conditionnement:
0.25g
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325283 0.25 g 0.25g
30309190 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30325283 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND51630.25G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Ethanedithiol-D4
CAS 100189-81-9
Formule moléculaire C2 D4 H2 S2
Quantité 0.25 g
Synonyme 1,2-Ethane-1,1,2,2-d4-dithiol (9 CI), 1,2-Ethane-d4-dithiol, 1,2-Ethanedithiol-d4, 1,2-Ethanedithiol-D4, Dithioglycol-d4, 1,2-Dimercaptoethane-1,1,2,2-d4
Formule InChI InChI=1 S/C2H6S2/c3-1-2-4/h3-4 H,1-2H2/i1D2,2D2
SMILES [2 H]C([2 H])C([2 H])([2 H])S
Nom IUPAC 1,1,2,2-tétradeutéroétane-1,2-dithiol
Poids moléculaire (g/mol) 98.2237
Poids de la formule 98,0162 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique