Learn More
1,2-Acide éthanédisulfonique dihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10443945 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10443945 5 g Flacon en verre 5g
10486333 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10443945 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 384800050
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 5982-56-9 | C2H6O6S2·2H2O | 226.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5982-56-9
Formule moléculaire C2H6O6S2·2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 226.22
Numéro MDL MFCD00069901
Clé InChI DSGUSEBCDAKBCM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-ethanedisulfonic acid dihydrate, unii-0j653yp17s, 1,2-ethanedisulfonic acid, dihydrate, 1,2-ethanedisulfonic acid dihydrate mi, 1,2-ethanedisulfonic acid, hydrate 1:2, ethane disulfonic acid dihydrate, ethane-1,2-disulfonic acid dihydrate, ethane-1,2-disulfonic acid-water 1/2
CID PubChem 57346009
Nom IUPAC acide éthane-1,2-disulfonique;dihydraté
SMILES C(CS(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Ethanedisulfonic acid dihydrate
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 109°C to 113°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 04,II,528
Merck Index 15, 3779
Informations sur la solubilité Solubility in water: very soluble
Poids de la formule 226.22
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Ethanedisulfonic acid dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.