Learn More
1,2-éthanedithiol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10763904 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10763904 1 L Flacon en verre 1L
10738304 250 mL Flacon en verre 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10763904 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 117850010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 540-63-6 | C2H6S2 | 94.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540-63-6
Formule moléculaire C2H6S2
Poids moléculaire (g/mol) 94.19
Numéro MDL MFCD00004892
Clé InChI VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-ethanedithiol, 1,2-dimercaptoethane, dithioglycol, ethylene mercaptan, ethylenedithiol, 1,2-ethanethiol, ethylenedimercaptan, dithioethyleneglycol, ethylene dithioglycol, s-ethylene dimercaptan
CID PubChem 10902
Nom IUPAC Éthane-1,2-dithiol
SMILES C(CS)S
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Ethanedithiol
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -41.0°C
Densité 1.1230g/mL
Point d’ébullition 144.0°C to 146.0°C
Point d’éclair 50°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HSCH2CH2SH
Indice de réfraction 1.558
Quantité 1 L
Beilstein 01, 471
Fieser 01,356; 02,189; 05,290
Merck Index 15, 3780
Gravité spécifique 1.123
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkalies, soluble in alcohol
Poids de la formule 94.19
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide