Learn More
1,2-éthanedithiol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1,2-Ethanedithiol is used as a reagent in organic synthesis to convert carbonyl compounds to thioacetals (1,3-dithiolanes). It replaces the toxic reagent arsenic tirchloride, which is involved in the synthesis of membrane-permeant fluorogenic biarsenicals from precursor dyes fluorescein and resorufin. It acts bidendate ligand to form complexes with metal ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1,2-éthanedithiol est utilisé comme réactif en synthèse organique pour convertir des composés carbonylés en thioacétals (1,3-dithiolanes). Il remplace le trichlorure d’arsenic réactif toxique, qui est impliqué dans la synthèse de produits biarsenicaux fluorogènes à perméance membranaire à partir de la fluorescéine et de la résorufine des colorants précurseurs. Il agit comme ligand bidentate pour former des complexes avec des ions métalliques.
Solubilité
Miscible à l’éthanol, l’acétone, l’éther et au benzène. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Incompatible avec les métaux alcalins. Évitez d’inhaler ses vapeurs.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2-Ethanedithiol |
| Point de fusion | -41°C |
| Densité | 1.123 |
| Point d’ébullition | 144°C to 146°C |
| Point d’éclair | 45°C (113°F) |
| Odeur | Stench |
| Formule linéaire | HSCH2CH2SH |
| Indice de réfraction | 1.558 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN3071 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 1,2-Ethanedithiol
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Ethanedithiol