Learn More
1,2-Ethanediyl Bismethanethiosulfonate, TRC
Code produit 30380842
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30380842 50 mg
30371288 10 mg
30377826 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30380842 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE89035050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55-95-8
Formule moléculaire C4 H10 O4 S4
Poids moléculaire (g/mol) 250.38
Nom IUPAC 1,2-bis(methylsulfonylsulfanyl)ethane
SMILES CS(=O)(=O)SCCSS(=O)(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Ethanediyl Bismethanethiosulfonate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H10O4S4/c1-11(5,6)9-3-4-10-12(2,7)8/h3-4H2,1-2H3
Poids de la formule 249.9462
Pourcentage de pureté >95%