Learn More
1-(2’-fluoro[1,1’-biphényl]-4-yl)propan-1-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10671883
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10671883 10 g 10g
10180842 1 g 1g
10470944 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10671883 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01820EA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 37989-92-7
Formule moléculaire C15H13FO
Poids moléculaire (g/mol) 228.266
Numéro MDL MFCD00236612
Clé InChI ZXIQZWXVSBJPTC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl propan-1-one, 1-2'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-yl propan-1-one, 1-4-2-fluorophenyl phenyl propan-1-one, 4'-2-fluorophenyl propiophenone, 4-2-fluorophenyl propiophenone, 1-propanone,1-2'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-yl, maybridge3_006207, 2-fluoro-4'-propanoylbiphenyl
CID PubChem 2737490
Nom IUPAC 1-[4-(2-fluorophényl)phényl]propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2F
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-(2'-Fluoro[1, 1'-biphenyl]-4-yl)propan-1-one
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire FC6H4C6H4C(O)CH2CH3
Quantité 10 g
Poids de la formule 228.26
Pourcentage de pureté 97%