Learn More
1-(2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)ethan-1-one, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)ethan-1-one |
| CAS | 1351499-39-2 |
| Formule moléculaire | C14H18BFO3 |
| Numéro MDL | MFCD18732911 |
| Quantité | 10 g |
| SMILES | CC(C1=CC=C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C=C1F)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 264.10 |
| Pourcentage de pureté | 95% |