Learn More
1-{[2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-5-iodo-6-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-([2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methyl)-5-iodo-6-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de la formule | 427.9645 |