Learn More
1-(2-Fluorophényl)-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine, TRC
Code produit 30331034
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30331034 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30331034 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB43640510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Fluorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
CAS 1017125-85-7
Formule moléculaire C15H14NF
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H14FN/c16-14-8-4-3-7-13(14)15-12-6-2-1-5-11(12)9-10-17-15/h1-8,15,17H,9-10H2
SMILES Fc1ccccc1C2NCCc3ccccc23
Nom IUPAC 1-(2-fluorophényl)-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline
Poids moléculaire (g/mol) 227.28