Learn More
1-(2-fluorophényl)éthanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Description
It is an important raw material in organic synthesis, agricultural fields and in dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Matière première importante dans la synthèse organique, les champs agricoles et les colorants.
Solubilité
Non miscible à l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Matière première importante dans la synthèse organique, les champs agricoles et les colorants.
Solubilité
Non miscible à l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-(2-Fluorophenyl)ethanol |
Quantité | 10 g |
Informations sur la solubilité | Immiscible in water. |
Poids de la formule | 140.16 |
Pourcentage de pureté | 95% |