Learn More
Chlorhydrate de 1-(2-fluorophényl)pipérazine, TRC
Code produit 30406090
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30406090 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30406090 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF595855100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Fluorophenyl)piperazine Hydrochloride
CAS 1011-16-1
Formule moléculaire C10 H13 F N2 . H Cl
Quantité 100 g
Synonyme Piperazine, 1-(2-fluorophenyl)-, hydrochloride (1:1), Piperazine, 1-(2-fluorophenyl)-, monohydrochloride (9CI), Piperazine, 1-(o-fluorophenyl)-, hydrochloride (7CI,8CI), 1-(2-Fluorophenyl)piperazine hydrochloride, 1-(2-Fluorophenyl)piperazine hydrochlorid
Formule InChI InChI=1S/C10H13FN2.ClH/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
SMILES Cl.Fc1ccccc1N2CCNCC2
Nom IUPAC 1-(2-fluorophényl)pipérazine ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 216.683
Poids de la formule 216.083