Learn More
1-(2-Furyl)éthanol, TRC
Code produit 30394487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30394487 500 mg
30390498 1 g
30390641 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30394487 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF865260500MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4208-64-4
Formule moléculaire C6 H8 O2
Poids moléculaire (g/mol) 112.126
Synonyme (±)-1-(2-Furyl)ethanol, 1-(2-Furanyl)ethanol, 1-(2-Furyl)-1-ethanol, 1-(2-Furyl)ethanol, 1-(2'-Furyl)ethanol, 2-(1-Hydroxyethyl)furan, alpha-Methyl-2-furanmethanol, alpha-Methylfurfuryl Alcohol, alpha-Methyl-2-furanmethanol
Nom IUPAC 1-(furan-2-yl)éthanol
SMILES CC(O)c1occc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Furyl)ethanol
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H8O2/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-5,7H,1H3
Poids de la formule 112.052