Learn More
[-(-Furylméthyl)pipéride--yl]méthanol,1-(2-furylméthyl)pipéride-4-yl]méthanol, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10749215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10749215 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10255464 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10749215 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC68509CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 930111-13-0
Formule moléculaire C11H17NO2
Poids moléculaire (g/mol) 195.262
Numéro MDL MFCD09879982
Clé InChI YBANPRCPQURNFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-furylmethyl piperid-4-yl methanol, 1-furan-2-ylmethyl piperidin-4-yl methanol, 1-furan-2-yl methyl piperidin-4-yl methanol, 4-piperidinemethanol,1-2-furanylmethyl, 1-2-furylmethyl-4-piperidyl methan-1-ol, 1-2-furylmethyl piperidin-4-yl methanol hydrochloride, 4-piperidinemethanol, 1-2-furanylmethyl-, hydrochloride
CID PubChem 24229765
Nom IUPAC [1-(furan-2-ylméthyl) pipéridine-4yl] méthanol
SMILES C1CN(CCC1CO)CC2=CC=CO2
Spécification
Nom chimique ou matériau [1-(2-Furylmethyl)piperid-4-yl]methanol
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 195.26
Pourcentage de pureté 90%