Learn More
[1-(2-Furylméthyl)pipéride-4-yl]méthylamine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10515944
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10515944 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10062013 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10515944 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC68513CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 725211-89-2
Formule moléculaire C11H18N2O
Poids moléculaire (g/mol) 194.28
Numéro MDL MFCD09837352
Clé InChI GKCIOGOJFDDOJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-furylmethyl piperid-4-yl methylamine, 1-2-furylmethyl piperidin-4-yl methylamine, 1-furan-2-ylmethyl piperidin-4-yl methanamine, 1-1-furan-2-ylmethyl piperidin-4-yl methanamine, 1-2-furylmethyl piperidin-4-yl methyl amine, 1-1-furan-2-yl methyl piperidin-4-yl methanamine
CID PubChem 11816398
SMILES NCC1CCN(CC2=CC=CO2)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau [1-(2-Furylmethyl)piperid-4-yl]methylamine
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 1-{1-[(furane-2-yl)méthyle]pipéridin-4-yl}méthanamine
Poids de la formule 194.28
Pourcentage de pureté 95%