Learn More
1-(2-hydroxy-1-naphtyl)ethan-1-one, Thermo Scientific™
Code produit 10279984
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10279984 5 g 5g
10416383 10 g 10g
10586134 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10279984 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01921DE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 574-19-6
Formule moléculaire C12H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Clé InChI VUIOUIWZVKVFCI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-hydroxy-1'-acetonaphthone, 1-acetyl-2-naphthol, 1-2-hydroxynaphthalen-1-yl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethan-1-one, 2-hydroxy-1-acetonaphthone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethanone, ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl, 1-acetyl-2-hydroxynaphthalene, 1'-acetonaphthone, 2'-hydroxy
CID PubChem 68455
Nom IUPAC 1-(2-hydroxynaphtalène-1-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC2=CC=CC=C21)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Hydroxy-1-naphthyl)ethan-1-one
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 97%