Learn More
1-(2-hydroxy-1-naphtyl)ethan-1-one, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-(2-Hydroxy-1-naphthyl)ethan-1-one |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 186.21 |
| Pourcentage de pureté | 97% |