Learn More
1-(2-Hydroxy-4-methylphenyl)ethanone, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31431620
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31431620 100 g
31414722 1 g
31430816 5 g
31419583 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31431620 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11239100g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Hydroxy-4-methylphenyl)ethanone
CAS 6921-64-8
Formule moléculaire C9H10O2
Numéro MDL MFCD00100559
Quantité 100 g
SMILES CC(C1=CC=C(C)C=C1O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 150.17
Pourcentage de pureté 97%