Learn More
1-(2-hydroxy-5-methoxyphenyl)ethan-1-one, ACROS Organics™
Code produit 10045282
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10045282 10 g -
10245514 25 g 25g
11306066 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10045282 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur JFD00869EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Chemical Identifiers
CAS 705-15-7
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.176
Numéro MDL MFCD00008731
Clé InChI MLIBGOFSXXWRIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-5-methoxyphenyl ethanone, 2-hydroxy-5-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-5-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-hydroxy-5-methoxyphenyl, 5-methoxy-2-hydroxyacetophenone, acetophenone, 2'-hydroxy-5'-methoxy, 2'-hydroxy-5'-methoxyacetylphenone, 1-2-hydroxy-5-methoxy-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2-hydroxy-5-methoxybenzene
CID PubChem 69714
Nom IUPAC 1-(2-hydroxy-5-methoxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-(2-Hydroxy-5-methoxyphenyl)ethan-1-one
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 97%