Learn More
1-(2-hydroxy-5-methoxyphenyl)ethan-1-one, ACROS Organics™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(2-Hydroxy-5-methoxyphenyl)ethan-1-one |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 166.18 |
| Pourcentage de pureté | 97% |