Learn More
1-(2-Hydroxy-5-méthylphényl)éthanone, TRC
Code produit 30399570
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30399570 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30399570 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH505220250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)ethanone
CAS 1450-72-2
Formule moléculaire C9H10O2
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H10O2/c1-6-3-4-9(11)8(5-6)7(2)10/h3-5,11H,1-2H3
SMILES CC(=O)c1cc(C)ccc1O
Nom IUPAC 1-(2-hydroxy-5-méthylphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 150.17
Poids de la formule 150.0681