Learn More
1-(2-Hydroxy-5-méthylphényl)éthanone, TRC
Code produit 30391662
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30391662 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30391662 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH5052202.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)ethanone
CAS 1450-72-2
Formule moléculaire C9H10O2
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C9H10O2/c1-6-3-4-9(11)8(5-6)7(2)10/h3-5,11H,1-2H3
SMILES CC(=O)c1cc(C)ccc1O
Nom IUPAC 1-(2-hydroxy-5-méthylphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 150.17
Poids de la formule 150.0681