Learn More
1-(2-Hydroxy-5-méthylphényl)éthanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)ethanone |
| CAS | 1450-72-2 |
| Formule moléculaire | C9H10O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10O2/c1-6-3-4-9(11)8(5-6)7(2)10/h3-5,11H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)c1cc(C)ccc1O |
| Nom IUPAC | 1-(2-hydroxy-5-méthylphényl)éthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 150.17 |
| Poids de la formule | 150.0681 |