Learn More
1-(2-hydroxyéthyl)pipéridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11490278
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11490278
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23816.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3040-44-6 | C7H15NO | 129.203 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3040-44-6
Formule moléculaire C7H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 129.203
Numéro MDL MFCD00006512
Clé InChI KZTWONRVIPPDKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-piperidinoethanol, 1-piperidineethanol, 2-piperidin-1-yl ethanol, 1-2-hydroxyethyl piperidine, n-2-hydroxyethyl piperidine, n-piperidineethanol, 2-1-piperidinyl ethanol, n-hydroxyethyl piperidine, beta-piperidylethanol, beta-piperidinoethanol
CID PubChem 18232
ChEBI CHEBI:61238
Nom IUPAC 2-pipéridine-1-ylethanol
SMILES C1CCN(CC1)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Hydroxyethyl)piperidine
Point de fusion 16°C
Densité 0.977
pH 12.4
Point d’ébullition 199°C to 202°C
Point d’éclair 83°C (181°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.4804
Quantité 100 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 103390
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 129.2
Pourcentage de pureté 99%