Learn More
1-(2-iodobenzyl)-1H-1,2,4-triazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10347064
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10347064 1 g Flacon en verre ambré
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10347064 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC47511DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Iodobenzyl)-1H-1, 2, 4-triazole
CAS 876316-31-3
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C9H8IN3
Numéro MDL MFCD08741431
Quantité 1 g
Synonyme 1-2-iodobenzyl-1h-1,2,4-triazole, 1-2-iodophenyl methyl-1,2,4-triazole, 1-2-iodophenyl methyl-1h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole,1-2-iodophenyl methyl, 1-2-iodobenzyl-1h-1,2,4 triazole
Clé InChI NDJIYFFWZVACMJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES IC1=CC=CC=C1CN1C=NC=N1
Nom IUPAC 1-[(2-iodophényl)méthyl]-1,2,4-triazole
Poids moléculaire (g/mol) 285.09
CID PubChem 18525817
Poids de la formule 285.08
Pourcentage de pureté 97%