Learn More
1-(2-mésitylènesulfonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazole, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491596
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491596 1 g 1g
15401606 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15491596 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54792.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 74257-00-4 | C11H12N4O4S | 296.30 g/mol
1-(2-Mesitylenesulfonyl)-3-Nitro-1H-1,2,4-Triazole is an efficient coupling reagent in the synthesis of oligonucleotides via phosphotriester approach.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-(2-mésitylènesulfonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazole est un réactif de couplage efficace dans la synthèse des oligonucléotides via l’approche du phosphotriester.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
À conserver à 4°C. À tenir à l’écart des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74257-00-4
Formule moléculaire C11H12N4O4S
Poids moléculaire (g/mol) 296.30
Numéro MDL MFCD00009754
Clé InChI SFYDWLYPIXHPML-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-mesitylsulfonyl-3-nitro-1h-1,2,4-triazole, 1-mesitylene-2-sulfonyl-3-nitro-1,2,4-triazole, msnt, 1-mesitylene-2-sulfonyl-3-nitro-1h-1,2,4-triazole, 3-nitro-1-2,4,6-trimethylphenyl sulfonyl-1,2,4-triazole, 1-2-mesitylenesulfonyl-3-nitro-1h-1,2,4-triazole, 2,4,6-trimethylphenyl-3-nitro-1,2,4-triazol-1-yl sulfone, 3-nitro-1-2,4,6-trimethylbenzenesulfonyl-1h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3-nitro-1-2,4,6-trimethylphenyl sulfonyl
CID PubChem 716901
Nom IUPAC 3-nitro-1-(2,4,6-triméthylphényl)sulfonyl-1,2,4-triazole
SMILES CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)S(=O)(=O)N1C=NC(=N1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Mesitylenesulfonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazole
Point de fusion 134°C to 139°C
Quantité 1 g
Beilstein 4328921
Informations sur la solubilité Soluble in Chloroform.
Poids de la formule 296.3
Pourcentage de pureté ≥99%